Fortfahren mit
P3910
Protease aus Bacillus licheniformis
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Synonym(e):
Alkalase, Proteinase aus Bacillus licheniformis, Subtilisin A, Subtilisin Carslberg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
5 x 500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 778,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-752-2
NACRES:
NA.84
MDL number:
EG-Nummer:
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
mol wt
27 kDa
application(s)
food and beverages
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Subtilisin ist eine nicht-glycosylierte Einzelpolypeptidkette ohne Disulfidbindungen und besitzt ein Molekulargewicht von 27 KDa.
Application
Dieses Produkt ist ein proteolytisches Enzym, das aus der Fermentation von Bacillus licheniformis isoliert wird. Es ist eine Serin-Endoproteinase mit einer breiten Spezifität für native und denaturierte Proteine, die unter alkalischen Bedingungen aktiv ist. Es wird in Gesamtballaststoffbestimmungen (TDF-100A) verwendet.
Biochem/physiol Actions
Subtilisin A gehört zur Familie der Serin S8-Endoproteinasen. Es weist eine breite Spezifität mit Präferenz für einen großen ungeladenen Rest an Position P1 auf. Es hydrolysiert native und denaturierte Proteine und ist unter alkalischen Bedingungen aktiv.
Proteinase katabolisiert Proteine durch Hydrolyse von Peptidbindungen. Proteasen werden durch Serin-Aktivstelleninhibitoren wie Phenylmethylsulfonylfluorid (PMSF) und Diisopropylfluorphosphat inaktiviert.
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol (181 μg) Tyrosin pro Minute bei pH 7,5 und 37 °C produziert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8038P5380P4860
description
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
description
Type XXIV, 7.0-14.0 units/mg solid, lyophilized powder
description
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
description
≥2.4 U/g
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
27 kDa
mol wt
27 kDa
mol wt
27 kDa
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Where can we find information of U/mg of this product?
    1 answer
    1. This product is intended for use as a component for the Total Dietary Fiber Assay kit, TDF-100A. Unfortunately, the activity is not determined. See the link below to review Protease from Bacillus licheniformis products that are tested for activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/proteasefrombacilluslicheniformis123459014011
      Helpful?
  2. 本試薬の比活性 ユニット/mgをご教授ください。
    1 answer
    1. This product is intended for use as a component for the Total Dietary Fiber Assay kit, TDF-100A. Unfortunately, the activity is not determined. See the link below to review Protease from Bacillus licheniformis products that are tested for activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/proteasefrombacilluslicheniformis123459014011
      Helpful?
  3. 본 제품에 대한 U/mg 값을 알고싶습니다.
    1 answer
    1. This product is intended for use as a component for the Total Dietary Fiber Assay kit, TDF-100A. Unfortunately, the activity is not determined. See the link below to review Protease from Bacillus licheniformis products that are tested for activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/proteasefrombacilluslicheniformis123459014011