Merck
93528
Sigma-Aldrich
Azidoessigsäure-ethylester -Lösung
~25% in ethanol (NMR)
Größe auswählen
25 ML
€ 156,00
€ 156,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 156,00
About This Item
Lineare Formel:
N3CH2COOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.12
Beilstein:
4247209
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 156,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solution
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Konzentration
~25% in ethanol (NMR)
Funktionelle Gruppe
azide
ester
SMILES String
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChIKey
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)