Fortfahren mit
77213
Azidoessigsäure-ethylester -Lösung
~25% in toluene (NMR)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
€ 120,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
N3CH2COOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4247209
Form:
solution
€ 120,75
Listenpreis€ 161,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
concentration
~25% in toluene (NMR)
functional group
azide, ester
SMILES string
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChI key
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93528727423744751
description
~25% in toluene (NMR)
description
~25% in ethanol (NMR)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
form
solution
form
solution
form
liquid
form
liquid
functional group
azide, ester
functional group
azide, ester
functional group
azide, hydroxyl
functional group
azide, carboxylic acid
concentration
~25% in toluene (NMR)
concentration
~25% in ethanol (NMR)
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)