Merck
757349
Sigma-Aldrich
Fluorethylencarbonat
greener alternative
99%
Synonym(e):
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-one, FEC
Größe auswählen
25 G
€ 676,00
€ 676,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 676,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3FO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 676,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
212 °C
mp (Schmelzpunkt)
18-23 °C
Dichte
1.485 g/cm3
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChIKey
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Fluorethylencarbonat (FEC) kann als Zusatzlösungsmittel für die Erzeugung von Elektrolyten dienen, die eine reversible Kapazität von 2,5 Ah g−1 besitzen können. Es wird außerdem bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet.[1][2][3] FEC ermöglicht die Bildung einer dünnen, glatten und stabilen passiven Feststoff-Elektrolyt-Grenzphasen(SEI)-Schicht, die im Elektrolyt nicht löslich ist und so die Zyklisierungseffizienz und die Entladeleistungsretention der sekundären Batterie erhöht.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yvette M Brockwell et al.
International journal for parasitology. Drugs and drug resistance, 4(1), 48-54 (2014-03-07)
Triclabendazole (TCBZ) is the drug of choice for Fasciola hepatica control and reports of F. hepatica resistant to this drug from a wide range of geographic regions are very concerning. This study investigated the presence of TCBZ resistance in F.
Hadeer M Aboshady et al.
PloS one, 14(6), e0218719-e0218719 (2019-06-21)
Gastrointestinal nematodes (GIN) are a major constraint for small ruminant production. Due to the rise of anthelmintic resistance throughout the world, alternative control strategies are needed. The development of GIN resistance breeding programs is a promising strategy. However, a better
Shang-Chieh Hou et al.
Scientific reports, 8(1), 12695-12695 (2018-08-25)
Mechanochemical synthesis of Si/Cu3Si-based composite as negative electrode materials for lithium ion battery is investigated. Results indicate that CuO is decomposed and alloyed with Si forming amorphous Cu-Si solid solution due to high energy impacting during high energy mechanical milling
Raj Deepika Chauhan et al.
BMC plant biology, 18(1), 132-132 (2018-06-27)
Morphogenic culture systems are central to crop improvement programs that utilize transgenic and genome editing technologies. We previously reported that CMD2-type cassava (Manihot esculenta) cultivars lose resistance to cassava mosaic disease (CMD) when passed through somatic embryogenesis. As a result
Effect of fluoroethylene carbonate additive on interfacial properties of silicon thin-film electrode
Choi N, et al.
Journal of Power Sources, 161(2), 1254-1259 (2006)
Artikel
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Alle anzeigen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf