935832
Lithium bis(fluorosulfonyl)imide
99.9% trace metals basis, battery grade
Synonym(e):
"Imidodisulfuryl fluoride, lithium salt", Ionel LF 101, LiFSI, Lithium bis(fluorosulfonyl)amide, Lithium bis(fluorosulfonyl)imido, Lithium imidodisulfuryl fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Application: Battery manufacturing
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
140 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
Kationenspuren
K: ≤10 ppm
Na: ≤5 ppm
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
FS([N-]S(F)(=O)=O)(=O)=O.[Li+]
InChI
1S/F2NO4S2.Li/c1-8(4,5)3-9(2,6)7;/q-1;+1
InChIKey
VDVLPSWVDYJFRW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable