934011
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonym(e):
BTC, BTFC, Bistrifluoroethyl carbonate, Carbonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Carbonic Acid;2,2,2-trifluoroethanol, DFDEC, TFEC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Application: Battery manufacturing
Assay
≥99%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100 ppm H2O
≤250 ppm HF
bp
118 °C
Dichte
1.51 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C