Merck
929557
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-Thiazol-5-yl-13C3) monophosphate hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C8H19Cl2N4O4PS
Molekulargewicht:
421.22
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)