Fortfahren mit
A5253
Albumin aus Hühnereiweiss
powder, 62-88% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Ovalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
chicken egg white
Form:
powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
Concentration:
62-88% (agarose gel electrophoresis)
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade II
form
powder
mol wt
44287 Da by calculation
concentration
62-88% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
General description
Hühnereialbumin ist der größte Proteinbestandteil von Eiklar. Hühnereialbumin ist ein phosphoryliertes Glykoprotein. Die Peptidkette des Moleküls enthält 385 Aminosäurereste und besitzt eine Molekülmasse von 42,7 kDa.[1]
Ovalbumin macht 75 % des gesamten Eiklarproteins aus.
Application
Ein phosphoryliertes Glycoprotein, das sich als Marker (~ 45 kDa) für Protein-Elektrophorese eignet. Wurde genutzt, um ein Tiermodell für Asthma zu entwickeln.
Albumin aus Hühnereiklar wird auch zur Untersuchung der Auswirkungen von Infusionsflüssigkeiten (Kolostrum-Molke, Milchmolke, Fruchtwasser) auf die Absorption von Ovalbumin (OVA) im Darm von Schweineföten verwendet.
Biochem/physiol Actions
Der Differenzialscanningkalorimetrie zufolge denaturiert Hühnereialbumin bei 84 °C.[2] Ovalbumin kann als Trägerprotein für die Konjugation an synthetische Peptide zur Verwendung als Immunogen eingesetzt werden.
Albumin aus Hühnereiklar dient als natürliches Klebemittel.
Analysis Note
Getrocknetes Roheiweiß
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5378A5503A7642
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Hühnereiweiss
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What does 62-88% (agarose gel electrophoresis) mean exactly? is this the purity of the protein or something else? I want to know what the purity of albumin is per mg of powder.
    1 answer
    1. The specification states that each lot of this product will be 62-88% albumin as verified by agarose electrophoresis. The exact percentage will be found on the lot specific certificate of analysis.