Wichtige Dokumente
924075
NHS ester-a-TCO
Synonym(e):
(E)-N-Hydroxysuccinyl 2-(1-ax-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (R,E)-2-(1-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, Amine-reactive axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
NHS ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@]1(CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC/C=C/CCC1
InChIKey
HKYXURAVXKJCHH-AWEZNQCLSA-N
Anwendung
Other new a-TCOs:
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)