Wichtige Dokumente
900927
TCO-PNB ester
≥95%
Synonym(e):
(1R,4E)-4-Cycloocten-1-yl 4-nitrophenyl carbonate, rel-(1R-4E-PS)-cyclooct-4-en-1-yl (4-nitrophenyl) carbonate
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC1CCC/C=C/CC1)OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C15H17NO5/c17-15(20-13-6-4-2-1-3-5-7-13)21-14-10-8-12(9-11-14)16(18)19/h1-2,8-11,13H,3-7H2
InChIKey
FJMMADPCDJNXAH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)