Wichtige Dokumente
902683
BocNH-PEG5-acid
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20-hexaoxa-5-azadocosan-22-oic acid, Boc-NH-PEG5-CH2COOH
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(COCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C17H33NO9/c1-17(2,3)27-16(21)18-4-5-22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChIKey
OLLNIAGWMCSEJB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)