Merck
901434
Sigma-Aldrich
Methylammoniumiodid
greener alternative
≥99%, anhydrous
Synonym(e):
Methanamine, hydriodide
Größe auswählen
10 G
€ 344,00
€ 344,00
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 344,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH6IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
€ 344,00
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystals
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[I-].NC.[H+]
InChI
1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChIKey
LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier:.
Anwendung
Methylammoniodid (MAI) wird häufig bei der Entwicklung von Perowskit-Solarzellen verwendet. MAI wird in der Regel als Vorläufermaterial bei der Herstellung von dünnen Perowskit-Folien verwendet. Es dient als Quelle von Methylammoniumkationen (CH3NH3+) und Jodidanionen (I-), die für die Bildung der Perowskit-Kristallstruktur erforderlich sind.
Methylammoniumiodid, ein auf Perowskitmaterial basierendes organisches Halogenid, kann bei der Herstellung von organischen Hochleistungssolarzellen eingesetzt werden.[1][2][3]
Organohalogenidbasierte Perowskite sind eine wichtige Materialklasse für Solarzellenanwendungen[4][5][6][7]. Unsere Perowskitvorläufer mit besonders geringem Wassergehalt eignen sich für die Synthese von gemischten Kationen- oder Anionen-Perowskiten, die zur Optimierung der Bandlücke, Trägerdiffusionslänge und Energieumwandlungseffizienz von perowskitbasierten Solarzellen erforderlich sind.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deciphering the role of impurities in methylammonium iodide and their impact on the performance of perovskite solar cells
Levchuk I, et al.
Advanced Materials Interfaces, 3(22), 1600593-1600593 (2016)
Spectroscopic study on the impact of methylammonium iodide loading time on the electronic properties in perovskite thin films
Cheng Y, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(2), 561-567 (2016)
Crystallization of a perovskite film for higher performance solar cells by controlling water concentration in methyl ammonium iodide precursor solution
Adhikari N, et al.
Nanoscale, 8(5), 2693-2703 (2016)
Recent Advances in Hybrid Halide Perovskites-based Solar Cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters , 11, 3-3 (2016)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-656 (2016)
Artikel
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.