Wichtige Dokumente
922986
TpOx-1-Nap
Synonym(e):
8-(Naphthalen-1-yl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Bandabstand
2.94 eV, Optical, Solution state
Qualitätsniveau
Löslichkeit
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.24 mg / mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
117,000 M-1cm-1 at 275 nm in ethyl acetate
Fluoreszenz
λem 510 nm, quantum yield 0.48 (pSS = 235 nm, Fluorescence Lifetime (ns) = 6.01)
Energie der Orbitale
HOMO -5.45 eV (CV)
LUMO -2.51 eV (CV)
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Thermal degradation onset = ∼380 °C
Phase transition temperature:
- Heating: Crys - Colh – 86 °C, Colh - Iso – 168 °C
- Cooling: Iso - Colh – 161 °C, Colh - Crys – 43 °C
Anwendung
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.