922994
TpOx-2-An
Synonym(e):
8-(Anthracen-2-yl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
−20°C
Qualitätsniveau
SMILES String
CCCCCOC1=CC(C(C=C(OCCCCC)C(OCCCCC)=C2)=C2C3=C4C=C(OCCCCC)C5=C3N=C(C6=CC=C(C=C(C=CC=C7)C7=C8)C8=C6)O
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Artikel
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.