917982
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride
≥95%
Synonym(e):
(NiCl2(py)4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
InChI
1S/4C5H10N.2ClH.Ni/c4*1-2-4-6-5-3-1;;;/h4*1-5H2;2*1H;/q4*-1;;;+6/p-2
InChIKey
UOXIEMDYDIZJAZ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable