Merck
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
Synonym(e):
(4,4′-dmbpy)NiCl2
Größe auswählen
500 MG
€ 91,30
€ 91,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 91,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
Molekulargewicht:
313.84 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
€ 91,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Anwendung
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.