Merck
708526
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexylphosphin)nickel(II)dichlorid
97%
Größe auswählen
1 G
€ 51,20
€ 51,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 51,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H66Cl2NiP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
690.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 51,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
284 °C
SMILES String
Cl[Ni]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
YOCBOYPGZVFUCQ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for:
  • Dehydrobrominative polycondensation
  • Arylation reactions
  • Cross-coupling
  • Suzuki-miyaura cross-coupling reactions
  • Kumada coupling of diaryl sulfates with Grignard reagents
  • Olefin dimerization
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)