Merck
913154
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide
Synonym(e):
(phen)NiBr2
Größe auswählen
1 G
€ 113,00
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 113,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8Br2N2Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
Br[Ni]1(Br)[N]2=CC=CC3=C2C([N]1=CC=C4)=C4C=C3
Anwendung
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dibromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions, including N-alkylation of amides and arylation of alcohols.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation