Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 123,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 469,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dichloride,
form
powder or crystals
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
>300 °C
SMILES string
[Ni].Cl.Cl.n1c2c3ncccc3ccc2ccc1
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Ni/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;
InChI key
CHVPLVVTLIMTJX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description ≥95% |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C | mp - | mp >300 °C |
| form powder or crystals | form powder | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?