Wichtige Dokumente
909998
2-(2-((7-(tert-Butoxy)-7-oxoheptyl)oxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Synonym(e):
2-2-6 PROTAC® linker, Bifunctional linker, OtBu-PEG2-acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(OC(CCCCCCOCCOCC(O)=O)=O)C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)