Wichtige Dokumente
910058
2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Synonym(e):
2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG2-acid, Bifunctional linker
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
(Viscous Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
alkyne
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(COCCOCCCCCCC#C)=O
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)