Merck
907847
Sigma-Aldrich
HB(trip)2
≥95%
Synonym(e):
Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)borane
Größe auswählen
5 G
€ 589,00
€ 589,00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 589,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H47B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
€ 589,00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-110 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
B(c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C30H47B/c1-17(2)23-13-25(19(5)6)29(26(14-23)20(7)8)31-30-27(21(9)10)15-24(18(3)4)16-28(30)22(11)12/h13-22,31H,1-12H3
InChIKey
YGFOJGHLKBDBDV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
HB(trip)2 has been shown by the Hoveyda group to be a useful traceless protecting group for catalytic Z- and E-selective olefin metathesis.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yucheng Mu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(16), 5365-5370 (2019-02-13)
An operationally simple in situ protection/deprotection strategy that significantly expands the scope of kinetically controlled catalytic Z- and E-selective olefin metathesis is introduced. Prior to the addition of a sensitive Mo- or Ru-based complex, treatment of a hydroxy- or a