Fortfahren mit
458945
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Pinakolboran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
€ 261,75
4 x 25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 261,75
Listenpreis€ 349,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
density
0.887 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
InChI key
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
655856673943417149
description
1.0 M in THF
description
97%
description
96%
description
97%
density
0.887 g/mL at 25 °C
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9642 g/mL at 25 °C
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
65-67 °C
bp
42-43 °C/50 mmHg (lit.)
bp
-
bp
73 °C/15 mmHg (lit.)
concentration
1.0 M in THF
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
-25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
25015-63-8 + 109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)