Wichtige Dokumente
904422
Silicium(IV)-oxid
monodisperse, non-porous, 300 nm
Synonym(e):
Siliziumdioxid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)