Fortfahren mit
904449
Silicium(IV)-oxid
monodisperse, non-porous, 500 nm
Synonym(e):
Siliziumdioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
UNSPSC Code:
41123003
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32049101
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
composition
SiO2
reaction suitability
core: silicon
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse(coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Silica monodispersed, non-porous (500 nm) is a versatile filler material that can be used in a variety of applications such as catalysts, coatings, and absorbents. It can also be used in the development of nanomedicine for biomedical and clinical applications.
Silica monodispersed, non-porous (550 nm) is a versatile filler material that can be used in a variety of applications such as catalysts, coatings, and absorbents. It can also be used in the development of nanomedicine for biomedical and clinical applications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicium(IV)-oxid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)