Merck
901604
Sigma-Aldrich
Phenol -Lösung
1 M in dichloromethane
Synonym(e):
Hydroxybenzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Konzentration
1 M in dichloromethane
Brechungsindex
n/D 1.4359
Dichte
1.2894
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)