Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,60 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 195,00 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 254,00 |
30 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
210 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.360,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Phenol, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric)
form
solid, viscous liquid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
impurities
≤0.0003% heavy metals (as Pb), ≤0.03% non-volatile matter, 8-11% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤1 mg/kg
suitability
corresponds for identity
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
- Als Phasentransferkatalysator in Elektrolytlösungen von Lithium-O2-Batterien zur Förderung der Lösungsphasenentladung.
- Herstellung von Phenol-Schwefelsäure-Reagens zur kolorimetrischen Bestimmung des gesamten Zuckergehalts.
Packaging
Other Notes
Die Artikelnummer 16018-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 16018-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric) | assay ≥99% | assay ≥99.0% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) |
| form solid, viscous liquid | form crystalline (flakes), crystalline (solid), crystals | form - | form crystalline (solid), crystals, liquid (after melt) |
| bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 181 °C, 182 °C (lit.) |
| density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?