309400
Hydrazin -Lösung
35 wt. % in H2O
Synonym(e):
Hydrazine, Nitrogen hydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
5 mmHg ( 25 °C)
Form
liquid
Konzentration
35 wt. % in H2O
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C
SMILES String
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChIKey
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter