Fortfahren mit
216208
Hydrazin -dihydrochlorid
≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.97
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
226-283-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder, crystals or chunks, solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder, crystals or chunks, solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
density
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
InChI key
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrazine dihydrochloride can be used as a reducing agent in the conversion of carbonyls to methylene compounds and α, β-epoxyketones to allylic alcohols. It can also reduce alkenes, alkynes, and nitro groups. In addition, it is used to synthesize hydrazides and dinitrogen-containing heterocycles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75185555460259748
description
≥98%
description
1 M in acetonitrile
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
description
97%
form
solid, powder, crystals or chunks
form
liquid
form
powder or crystals
form
crystals
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.0% (RT)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
density
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C
density
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
hydrazine dihydrochloride for synthesis
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazin -dihydrochlorid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
5341-61-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Salve sono interessato all’acquisto Procederei anche ora Va bene per precipitazione dell’oro? 
    1 answer
    1. Although Hydrazine dihydrochloride has been used for gold precipitation, we do not use-test this product for that specific application. So we cannot guarantee suitability. We do not offer any grade of this chemical that is use-tested for gold precipitation. This product is labeled For R&D Use Only; it is intended for use in a controlled, laboratory environment.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Pittsburgh, PA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good Buy
    Good product. More than we need at one time but it is still very affordable.
    Helpful?