Wichtige Dokumente
901579
t-Boc-N-amido-PEG1-CH2CO2H
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O)COCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-4-5-14-6-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChIKey
UPBQMAHYLWJGDW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)