Wichtige Dokumente
900804
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Synonym(e):
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bistriflamide
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Zusammensetzung
H2O, <500 ppm
Verunreinigungen
≤500 ppm H2O
bp
430 °C (decomp(lit.))
mp (Schmelzpunkt)
-76 °C (lit.)
Dichte
1.4059 g/cm3
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[N-][S](=O)(=O)C(F)(F)F.[n+]1(c([n](cc1)C)C)CCCC
InChI
1S/C9H17N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
UCCKRVYTJPMHRO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.