Fortfahren mit
900802
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
≥99%, H2O <500 ppm
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
BMIIm, BMIM TFSI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 721,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15F6N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.36
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32150917
€ 721,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
composition
H2O, <500 ppm
impurities
≤500 ppm H2O
mp
1 °C
density
1.454 g/cm3
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a class of electrolytic materials that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
Application
Ionic liquids (ILs) are molten salts with melting points lower than 100 °C. They usually consist of pair of organic cation and anion. ILs exhibit unique properties such as non-volatility, high thermal stability, and high ionic conductivity and find applications as electrolytes in lithium/sodium ion batteries and dye-sensitized solar cells. They are also used as media for synthesis of conducting polymers and intercalation electrode materials.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
711713900806
description
≥99%, H2O <500 ppm
description
≥98%
description
≥99%, H2O ≤500 ppm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤500 ppm H2O
impurities
≤0.5% water
impurities
≤500 ppm H2O
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99%
mp
1 °C
mp
-
mp
12 °C
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)