Merck
900370
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Größe auswählen
1 MG
€ 888,00
€ 888,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 888,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C19H18O10
Molekulargewicht:
445.35
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 888,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC1=C(C(O)=CC(C(O[13C]([13C]2)[13C](OC3=C2C(O)=CC(O)=C3)C(C=C4O)=CC=C4O)=O)=C1)O
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
InChIKey
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Relative stereochemistry
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)