Fortfahren mit
22110
(+)-Catechin Hydrat
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(+)-Cyanidol-3, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,20
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 652,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.27 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-825-1
Beilstein/REAXYS Number:
3595244
MDL number:
Assay:
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form:
powder
€ 47,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +26±2°, c = 1 in H2O
impurities
≤8% water
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
InChI key
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
General description
Catechin hydrate is a polyphenolic flavonoid that exhibits antioxidant properties. It is commonly found in green tea, grape seeds, and bark of few trees like acacia and mahogany.
Application
(+)-Catechin hydrate can be used:
  • As an inhibitor of steel corrosion in hydrochloric acid solution.
  • As a model compound in the study of antimicrobial activities of flavonoids on Escherichia coli.
  • As a starting material for the synthesis of catechin glucosides of biological importance.
Disclaimer
verliert beim Lagern Hydratwasser
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1788C1251E3893
description
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), from green tea
assay
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
mp
200 °C (decomposes on heating)
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤8% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
optical activity
[α]/D +26±2°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Catechin Hydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How to dissolve (+)-catechin hydrate
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 50 mg/mL in hot ethanol.