Merck
900327
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-trimethylene carbonate)
lactide:TMC 50:50, viscosity 1.5 dL/g 
Synonym(e):
PDLA-TMC
Größe auswählen
5 G
€ 414,00
€ 414,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 414,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(C3H4O2)m(C4H6O3)nCH3
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 414,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
chips or granules (chunks)
Zufuhrverhältnis
lactide:trimethylene carbonate 50:50
Viskosität
1.5 dL/g
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.