Merck
432784
Sigma-Aldrich
Natriumpolyacrylat
cross-linked
Synonym(e):
Poly(acrylsäure), partielles Natriumsalz-Pfropf-poly(ethylenoxid), 2-Propensäure, Homopolymer, Natriumsalz
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
powder (Free-flowing granular)
Quervernetzung
cross-linked
Partikelgröße
90-850 μm
Dichte
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natriumpolyacrylat (ASAP) ist ein auf Acryl-Natriumsalz basiertes hydrophiles Polymer mit Carbonyl und Natrium als Hauptgruppen in der Struktur. Beide Gruppen unterstützen die Polymerkette mit Absorptionspotenzial. Es kann als Superabsorber verwendet werden, da die ASAP-Kette in Gegenwart einer Flüssigkeit quellt und eine Gelsubstanz bildet.
Anwendung
Absorptionsmittel für Verschüttungen auf wässriger Basis. Zurückhaltungs- und langsame Freisetzungshilfe für Wasser.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superabsorber-Polymer. Absorbiert das Vielfache seines Gewichts an wässrigen Flüssigkeiten.
Absorbiert wässrige Flüssigkeiten, um Gele zu erzeugen, die unter Belastung Flüssigkeit halten. Das Polymer quellt in Wasser, löst sich aber nicht. Die Menge der absorbierten wässrigen Flüssigkeit sinkt mit steigendem Salzgehalt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of self-crosslinking sodium polyacrylate hydrogel and water-absorbing mechanism
Hua F and Qian M
J. Mater. Sci., 36(3), 731-738 (2001)
Preparation and swelling properties of crosslinked sodium polyacrylate
Liu M and Guo T
Journal of Applied Polymer Science, 82(6), 1515-1520 (2001)
Biocompatible Polymeric Materials and Tourniquets for Wounds (2010)