Merck
900325
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-p-dioxanone-co-L-lactide)
TMC:PDO:Lactide 14:7:79, viscosity 1.5 dL/g 
Synonym(e):
TMC-PDO-PLA, TMC-PDS-PLLA
Größe auswählen
5 G
€ 356,00
€ 356,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 356,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(C4H6O3)x(C4H6O3)y(C6H8O4)zCH3
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 356,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
chips or granules
Zufuhrverhältnis
trimethylene carbonate:p-dioxanone:lactide 14:7:79
Viskosität
1.5 dL/g
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.