Merck
89171
Sigma-Aldrich
6-(Boc-amino)-hexylbromid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
N-(6-Bromhexyl)carbamidsäure-tert-butylester
Größe auswählen
2.5 G
€ 448,00
€ 448,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
€ 448,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 448,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.473
Dichte
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
bromo
SMILES String
O=C(NCCCCCCBr)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
NXQXVXILNVTMNA-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Building block for preparing analogs of biologically active compounds[1][2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D. Damour et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1667 -1667 (1996)
T.H. Keller, R. Haener
Helvetica Chimica Acta, 76, 884-884 (1993)
Zaheer Ahmad et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 27(1), 40-54 (2015-10-23)
Tumor microenvironment-responsive nano drug delivery vehicles are gaining mounting attention in the field of biomedical sciences. The hypoxic response of the tumorous cells due to very low partial pressure of oxygen (some time less than 2.5 mm of Hg) in