Wichtige Dokumente
733679
6-Amino-1-Hexanethiol
Synonym(e):
6-Mercaptohexylamine hydrochloride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NCCCCCCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h8H,1-7H2;1H
InChIKey
BFCMUBZJTPADOD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.