Merck
86605
Sigma-Aldrich
Tetraethylammoniumchlorid Monohydrat
≥98.0%
Synonym(e):
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
Größe auswählen
50 G
€ 63,30
250 G
€ 167,00
€ 63,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 63,30
250 G
€ 167,00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)4N(Cl) · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.72
Beilstein:
3573492
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 63,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0%
Form
crystals
SMILES String
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)