Fortfahren mit
113042
Tetraethylammoniumchlorid Hydrat
Synonym(e):
TEA-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)4N(Cl) · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.70 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-267-5
Beilstein/REAXYS Number:
3563247
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (titration by HClO<SUB>4</SUB>)
Quality Segment
mol wt
165.70 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
protein purification: suitable
SMILES string
[Cl-].[H]O[H].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Application
Phase-transfer catalyst employed in polymerization reactions. Electrolyte used in membrane transport studies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T22658661453112
description
-
description
≥98% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
description
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥97.0% (titration by HClO<SUB>4</SUB>)
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
165.70 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
-
mol wt
165.70 g/mol
mol wt
348.05 g/mol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)