Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 576,00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
mol wt
165.70 g/mol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromide (Br-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Als pharmakologischer Wirkstoff in der Elektrophysiologie, um seine pharmakologische Wirkung auf Nesseltiere zu untersuchen[1]
- Als Bestandteil von Puffern zur Proteinrückfaltung[2]
- Zum Puffern isolierter Patches, um spannungsgesteuerte K+(Kv3)-Ionenkanäle zu blockieren, sowie zur nachträglichen Evaluierung[3]
Features and Benefits
- Gehalt: ≥99,0 % (AT), BioUltra für die Molekularbiologie
- Geeignet für die Gaschromatographie (GC)
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystals | form crystals |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) blocking: suitable | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% (titration) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| impurities DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected | impurities - | impurities - | impurities - |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammoniumchlorid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?