Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)4N(Cl)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.70
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-267-5
Beilstein/REAXYS Number:
3563247
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT), ≥99.0%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
crystals
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammoniumchlorid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?