Wichtige Dokumente
862207
4-Ethoxymethylen-2-phenyl-2-oxazolin-5-on
purified by recrystallization
Synonym(e):
2-Phenyl-1-4-heteromethylene-5-oxazolone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)-2-oxazolinone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)oxazolone, 2-Phenyl-4-ethoxymethylene-5-oxazolone, 4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-5(4H)-oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-5-oxazolone, Oxazolone
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Aufgereinigt durch
recrystallization
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
InChIKey
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Anwendung
- Pyrimidinone derivatives with N-carboxymethylbenzamidine.[2]
- Multi-functionalized 1-azabicycles with acyclic enaminones via formal aza-[3+3] cycloaddition.[3]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?