Fortfahren mit
O1514
Olivenöl
highly refined, low acidity
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-277-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 61,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
quality
highly refined, low acidity
density
D20/4, 0.895-0.924
functional group
ester, oleic acid
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Olivenöl ist reich an der phenolischen Komponente Squalenglucosid. Natives Olivenöl extra (VOQ) ist reich an Antioxidantien und ein potenzieller Fänger von reaktivem Sauerstoff. Olivenöl ist reich an einfach ungesättigten, langkettigen Fettsäuren und ist nicht anfällig für Oxidation. Olivenöl beeinträchtigt die Xanthinoxidase-Aktivität und könnte das Potenzial haben, die Tumorprogression zu modulieren. Die Biophenole im Olivenöl können einen Schutz bei Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Neurodegeneration bewirken.
Application
Olivenöl wurde als orale Nahrungsergänzung für die metabolische Phänotypisierung bei Mäusen verwendet. Es wird zur Auflösung von Vitamin E, Molkenprotein und Medikamenten verwendet.
Biochem/physiol Actions
Die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl ergeben sich aus seinem höheren Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren sowie aus seinen antioxidativen Bestandteilen, nämlich Hydroxytyrosol, Oleuropein und Oleocanthal.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14782544711875343
USP
USP
1478254
Olivenöl
Olivenöl analytical standard
Supelco
47118
Olivenöl
description
highly refined, low acidity
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
tested according to Ph. Eur.
functional group
oleic acid, ester
functional group
-
functional group
ester, oleic acid
functional group
ester, oleic acid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
form
liquid
form
-
form
-
form
viscous liquid
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
density
D20/4, 0.895-0.924
density
-
density
0.910 g/cm3
density
0.910 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olivenöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 14 Questions  
  1. What is the percent acidity? Or is there a way to calculate the percent acidity based on the CoA?
    1 answer
    1. The percent acidity of this material is not determined and may not be calculated based on information provided in the Certificate of Analysis. However, based on Oleic acid content and historical acid values of approximately 0.25, the percent acidity is estimated at approximately 1%. This information is historical and not determined on a lot-to-lot basis.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Could you provide the free fatty acid value for this oil?
    1 answer
    1. The fatty acid composition is lot specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/O1514-BULKBCCK2578.pdf
      Helpful?
  5. Can I use this olive oil (Product No. O1514) in cell culture or tissue culture?
    1 answer
    1. We have not specifically tested this product for use in cell culture or tissue culture.  However, several publications indicate use of O1514 in culture studies.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Have antioxidants been added to Product No. O1514?
    1 answer
    1. From what we can tell, no antioxidants have been added to this product.
      Helpful?
  8. What solvents can I use to dissolve oleic acid (e.g., Product No. O1514)?
    1 answer
    1. According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., Entry# 6965, oleic acid is soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether, fixed and volatile oils, but is practically insoluble in water.
      Helpful?
  9. Is this olive oil (Product No. O1514) rectified?
    1 answer
    1. We do not have specific information on whether this product is rectified.  However, past lots of O1514 have had color, so we postulate that O1514 is probably not rectified.
      Helpful?
  10. How can I tell if olive oil (e.g., Product No. O1514) has oxidized?
    1 answer
    1. Oleic acid is generally expected to be a clear, colorless to very faint yellow viscous liquid. It is sensitive to air and light. When it becomes oxidized, it acquires a much darker yellow to brown color.
      Helpful?
1–10 of 14 Questions  