Fortfahren mit
46188
Farnesal
technical
Synonym(e):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-957-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723427
MDL number:
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
impurities
≤3% water
refractive index
n20/D >1.4920 (lit.), n20/D 1.497
bp
126-129 °C/3.5 mmHg (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
YHRUHBBTQZKMEX-YFVJMOTDSA-N
General description
Farnesal has been reported as specific lipid substrate for aldo-keto reductase 1B10 (AKR1B10). The incubation of farnesol with the protoplast of Botryococcus braunii B race strain leads to the formation of farnesal and 3-hydroxy-2,3-dihydrofarnesal.
Application
Farnesal was used in the synthesis of sesquiterpene nanaimoal.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W383902W319912W213000
description
technical
description
stabilized
description
natural, ≥96%, FG
description
≥95%, FG
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
300
Quality Level
300
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
126-129 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
260 °C (lit.)
bp
-
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.497, n20/D >1.4920 (lit.)
refractive index
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
grade
technical
grade
Halal, Fragrance grade, Kosher
grade
Halal, Fragrance grade, Kosher, FG, natural
grade
Kosher, FG
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)