Wichtige Dokumente
861901
Lithiumlaurylsulfat
98%
Synonym(e):
Dodecylsulfat Lithiumsalz, Laurylsulfat Lithiumsalz, Lithium-Dodecyl-Sulfat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.33
Beilstein:
5186718
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
Empfohlene Produkte
Assay
98%
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES String
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Anionisches Detergens, das unter kalten Bedingungen bei der Elektrophorese anstelle von SDS verwendet werden kann.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?