Wichtige Dokumente
PHR1526
Dexamethason
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Dexamethason, (11β,16α)-9-Fluor-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, 9α-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion, 9α-Fluor-16α-methylprednisolon, Prednisolon F
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
BP
EP
USP
traceable to BP 578
traceable to Ph. Eur. D0700000
traceable to USP 1176007
Dampfdruck
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-Familie
dexamethasone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: soluble
acetone: sparingly soluble
chloroform: slightly soluble
dioxane: soluble
ethanol: sparingly soluble
ether: very slightly soluble
methanol: sparingly soluble
water: practically insoluble
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChIKey
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)