Fortfahren mit
L1886
Hellgrün SF Gelblich
Dye content, ≥65%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Säuregrün 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C37H34N2O9S3Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
792.85
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-906-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5717828
Colour Index Number:
42095
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hellgrün SF Gelblich, powder and chunks, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder and chunks
composition
Dye content, ≥65%
technique(s)
titration: suitable
color
red to dark purple
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)\C(=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChI key
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Light Green SF Yellowish or Acid Green 5 is a triarylmethane dye that exists as disodium salt. It has the absorption value of 629 nm.
Application
Zertifiziert für den Einsatz als zytologische Gegenfärbung und als Ersatz für Anilinblau in der Einstufen-Gomori-Trichrom-Färbung.
Light Green SF Yellowish functions as an efficient histological stain for collagen. It is also used as colorant for foodstuff and beverages.
Light Green SF Yellowish has been used to determine surface structures of trypsin treated tissue sections and to stain buccal cells for slide scoring.
Biochem/physiol Actions
Light Green SF Yellowish functions as an efficient histological stain for collagen. It is also used as colorant for foodstuff and beverages.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L5382B4014199583
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
red to dark purple
color
dark red to purple
color
dark green
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 0.1%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder and chunks
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellgrün SF Gelblich
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)