Merck
861030
Sigma-Aldrich
Auramin O
Dye content 85 %, certified by the BSC
Synonym(e):
4,4′-(Imidocarbonyl)-bis-(N,N-dimethylanilin) -monohydrochlorid, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
Größe auswählen
25 G
€ 53,10
€ 53,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 53,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.83
Farbindexnummer:
41000
Beilstein:
4030061
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 53,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
certified by the BSC
Qualitätsniveau
Form
powder or chunks
Zusammensetzung
Dye content, 85%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>250 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep yellow
λmax
370 nm
434 nm (2nd)
ε (Extinktionskoeffizient)
≥12000 at 249-255 nm in water at 0.005 g/L
≥15000 at 367-373 nm in water at 0.005 g/L
≥36000 at 429-435 nm in water at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChIKey
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Auramin O wurde zur Untersuchung der Cuticula bzw. des Cutins in der Epidermis des „Pollen-Presenters“ bei Vangueria infausta verwendet.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Auramin O wird für die Färbung von säurefesten Organismen und Kokzidien verwendet.[2] Zusammen mit Karbol erzeugt Auramin O das brillant gelbe Fluorochrom der Tuberkulosebakterien. Es kann positive Fälle von Tuberkulose nachweisen.[3] Auramin O bindet an die Mykolsäure in der Bakterienzellwand.[4]
Eignung
Zertifiziert für die Fluoreszenz-Mikroskopie in Churukians Modifikation der Truant-Fluoreszenz-Methode für säurefeste Bazillen auf Paraffinschnitten.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
The Sigma-Aldrich Handbook of Stains, Dyes and Indicators,, 103-103 (1990)
The epidermal cell structure of the secondary pollen presenter in Vangueria infausta (Rubiaceae: Vanguerieae) suggests a functional association with protruding onci in pollen grains.
PLoS ONE, 9, e96405-e96405 (2014)
Cell Structure and Function by Microspectrofluorometry (2014)
Garcia LS
Practical Guide to Diagnostic Parasitology (2009)